Tlačiť
Methyl-3-hydroxybenzoate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-Hydroxybenzoate, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester
OR5305-1KG OR5305-250G OR5305-500G
APOSOR5305-1KGEA 331.26 EUR
APOSOR5305-1KG APOSOR5305-250G APOSOR5305-500G
Methyl-3-hydroxybenzoate 99%
Methyl-3-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 280…281 °C/708mmHg
Teplota tavenia: 70…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002295
Číslo CAS: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5