Tlačiť
5-Bromo-8-quinolinol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromoquinolin-8-ol
OR53034-10G OR53034-25G OR53034-5G
APOSOR53034-10GEA 229.44 EUR
APOSOR53034-10G APOSOR53034-25G APOSOR53034-5G
5-Bromo-8-quinolinol 95%
5-Bromo-8-quinolinol
Vzorec: C₉H₆BrNO
Teplota tavenia: 125…129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00457011
Číslo CAS: 1198-14-7
EINECS: 214-829-2