Tlačiť
Ethyl cyclopropanecarboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5300-25G OR5300-100G OR5300-500G
APOSOR5300-25GEA 24.95 EUR
APOSOR5300-25G APOSOR5300-100G APOSOR5300-500G
Ethyl cyclopropanecarboxylate 98%
Ethyl cyclopropanecarboxylate
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Teplota varu: 133…134 °C
Hustota: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 18 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001282
Číslo CAS: 4606-07-9
EINECS: 225-010-4
OSN: 3272
ADR: 3,II