Tlačiť
8-Aminoquinoline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Quinolin-8-ylamine
OR5298-100G OR5298-25G OR5298-5G
APOSOR5298-100GEA 208.58 EUR
APOSOR5298-100G APOSOR5298-25G APOSOR5298-5G
8-Aminoquinoline 98%
8-Aminoquinoline
Vzorec: C₉H₈N₂
Teplota varu: 174 °C/26mmHg
Teplota tavenia: 66…68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006809
Číslo CAS: 578-66-5
EINECS: 209-427-9