Tlačiť
Dichloroacetyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5297-100G OR5297-500G
APOSOR5297-100GEA 28.28 EUR
APOSOR5297-100G APOSOR5297-500G
Dichloroacetyl chloride 97%
Dichloroacetyl chloride
Vzorec: C₂HCl₃O
Teplota varu: 107…108 °C
Hustota: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000840
Číslo CAS: 79-36-7
EINECS: 201-199-9
OSN: 1765
ADR: 8,II