Tlačiť
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR52956-25G OR52956-50G OR52956-5G
APOSOR52956-25GEA 586.44 EUR
APOSOR52956-25G APOSOR52956-50G APOSOR52956-5G
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
Vzorec: C₆H₁₂ClN
Teplota varu: 129…130 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 26,67 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00800562
Číslo CAS: 26189-59-3
OSN: 2734
ADR: 8+3,II