Tlačiť
Cyclopropanecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5295-1KG OR5295-250G OR5295-50G
APOSOR5295-1KGEA 163.03 EUR
APOSOR5295-1KG APOSOR5295-250G APOSOR5295-50G
Cyclopropanecarboxylic acid 98%
Cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₆O₂
Mw: 86.09
Teplota varu: 182…184 °C/760mmHg
Teplota tavenia: 14…19 °C
Hustota: 1.081 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001287
Číslo CAS: 1759-53-1
EINECS: 217-162-5
OSN: 3265
ADR: 8 II