Tlačiť
Methyl-5-nitrosalicylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate
OR52922-100G OR52922-25G
APOSOR52922-100GEA 308.83 EUR
APOSOR52922-100G APOSOR52922-25G
Methyl-5-nitrosalicylate 95%
Methyl-5-nitrosalicylate
Vzorec: C₈H₇NO₅
Mw: 197.15
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024695
Číslo CAS: 17302-46-4