Tlačiť
Methyl-3-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 3-bromo-5-nitrobenzoate
OR5288-1G OR5288-5G
APOSOR5288-1GEA 24.95 EUR
APOSOR5288-1G APOSOR5288-5G
Methyl-3-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-bromo-5-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrNO₄
Teplota tavenia: 71…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258759
Číslo CAS: 6307-87-5