Tlačiť
Disodium benzene-1,3-disulphonate 94%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5283-100G OR5283-25G OR5283-500G
APOSOR5283-100GEA 40.91 EUR
APOSOR5283-100G APOSOR5283-25G APOSOR5283-500G
Disodium benzene-1,3-disulphonate 94%
Disodium benzene-1,3-disulphonate
Vzorec: C₆H₄Na₂O₆S₂
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007492
Číslo CAS: 831-59-4
EINECS: 212-606-4