Tlačiť
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR52788-10G OR52788-5G
APOSOR52788-10GEA 331.73 EUR
APOSOR52788-10G APOSOR52788-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid 95%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.1354 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797571
Číslo CAS: 76045-71-1