Tlačiť
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Hydroxyanthranilic acid
OR52785-10G OR52785-5G
APOSOR52785-10GEA 247.95 EUR
APOSOR52785-10G APOSOR52785-5G
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid 98%
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.14
Teplota varu: 357
Teplota tavenia: 164
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007700
Číslo CAS: 548-93-6