Tlačiť
1-Phenylethyl mercaptan 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR52781-10G OR52781-1G
APOSOR52781-10GEA 332.93 EUR
APOSOR52781-10G APOSOR52781-1G
1-Phenylethyl mercaptan 98%
1-Phenylethyl mercaptan
Vzorec: C₈H₁₀S
Teplota varu: 83…84 °C
Teplota tavenia: 58…59 °C
Hustota: 1,021 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00053515
Číslo CAS: 6263-65-6