Tlačiť
5-Amino-2-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Amino-2-picoline, 6-Methylpyridin-3-amine, 3­Amino­6­methylpyridine, 6-Methyl-3-pyridinamine, 3­Amino­6­picoline
OR5274-25G OR5274-5G
APOSOR5274-25GEA 61.77 EUR
APOSOR5274-25G APOSOR5274-5G
5-Amino-2-methylpyridine 98%
5-Amino-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
Teplota tavenia: 95…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00833389
Číslo CAS: 3430-14-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III