Tlačiť
2-Hydroxy-3-nitro-6-picoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Methyl-3-nitro-2(1H)-pyridinone, 2-Hydroxy-6-methyl-3-nitropyridine, 6-Hydroxy-5-nitro-2-picoline, 6-Methyl-3-nitropyridin-2-ol, 6-Methyl-3-nitro-2-pyridone, 2-Methyl-5-nitro-6-pyridone, 6-Hydroxy-2-methyl-5-nitropyridine
OR5270-100G OR5270-25G OR5270-5G
APOSOR5270-100GEA 280.79 EUR
APOSOR5270-100G APOSOR5270-25G APOSOR5270-5G
2-Hydroxy-3-nitro-6-picoline
2-Hydroxy-3-nitro-6-picoline
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
Mw: 154.13
Teplota tavenia: 222…226 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03001414
Číslo CAS: 39745-39-6