Tlačiť
Isovaleronitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Isobutyl Cyanide
OR52674-100ML OR52674-25ML OR52674-500ML
APOSOR52674-100MLEA 348.98 EUR
APOSOR52674-100ML APOSOR52674-25ML APOSOR52674-500ML
Isovaleronitrile
Isovaleronitrile
Vzorec: C₅H₉N
Teplota varu: 128…130 °C
Teplota tavenia: –101 °C
Hustota: 0,795 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001944
Číslo CAS: 625-28-5
EINECS: 210-884-1
OSN: 1992
ADR: 3+6.1,III