Tlačiť
Trimesic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
OR52672-100G OR52672-500G
APOSOR52672-100GEA 78.11 EUR
APOSOR52672-100G APOSOR52672-500G
Trimesic acid 95%
Trimesic acid
Vzorec: C₉H₆O₆
Mw: 210.14
Teplota tavenia: 374…376 °C
Teplota vzplanutia: 328 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002517
Číslo CAS: 554-95-0
EINECS: 209-077-7