Tlačiť
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chloro-4-methoxybenzylamine
OR52670-1G OR52670-5G
APOSOR52670-1GEA 99.88 EUR
APOSOR52670-1G APOSOR52670-5G
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine
Vzorec: C₈H₁₀ClNO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00995395
Číslo CAS: 115514-77-7
OSN: 1760
ADR: 8,III