Tlačiť
Etilefrine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Ethylamino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol Hydrochloride
OR52664-25G OR52664-5G
APOSOR52664-25GEA 705.58 EUR
APOSOR52664-25G APOSOR52664-5G
Etilefrine hydrochloride
Etilefrine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₂
Teplota tavenia: 122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060167
Číslo CAS: 943-17-9
EINECS: 213-398-8