Tlačiť
3-Amino-N-isopropylbenzamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR52660-1G OR52660-5G
APOSOR52660-1GEA 89.85 EUR
APOSOR52660-1G APOSOR52660-5G
3-Amino-N-isopropylbenzamide
3-Amino-N-isopropylbenzamide
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09045316
Číslo CAS: 81882-62-4
EINECS: 279-842-8