Tlačiť
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR52632-100G OR52632-2.5KG OR52632-500G
APOSOR52632-100GEA 75.01 EUR
APOSOR52632-100G APOSOR52632-2.5KG APOSOR52632-500G
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄
Teplota varu: 185…200 °C/0,3mmHg
Teplota tavenia: 100…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002861
Číslo CAS: 104-38-1