Tlačiť
Methyl vanillate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
OR5261-100G OR5261-25G OR5261-500G
APOSOR5261-100GEA 75.01 EUR
APOSOR5261-100G APOSOR5261-25G APOSOR5261-500G
Methyl vanillate
Methyl vanillate
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Teplota varu: 285…287 °C
Teplota tavenia: 64…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008438
Číslo CAS: 3943-74-6
EINECS: 223-525-9