Tlačiť
Fmoc-Sar-OH 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR52600-100G OR52600-10G OR52600-25G
APOSOR52600-100GEA 163.26 EUR
APOSOR52600-100G APOSOR52600-10G APOSOR52600-25G
Fmoc-Sar-OH 98%
Fmoc-Sar-OH
Vzorec: C₁₈H₁₇NO₄
Teplota tavenia: 115 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00151926
Číslo CAS: 77128-70-2