Tlačiť
Ethyl vanillate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5260-100G OR5260-1KG OR5260-500G
APOSOR5260-100GEA 46.53 EUR
APOSOR5260-100G APOSOR5260-1KG APOSOR5260-500G
Ethyl vanillate 97%
Ethyl vanillate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Teplota tavenia: 39…44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017269
Číslo CAS: 617-05-0