Tlačiť
Fmoc-Lys(Mtt)-OH 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Nα-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nepsilon-(4-methyltrityl)-L-lysine, Nα-Fmoc-Nepsilon-(4-methyltrityl)-L-lysine
OR52596-5G OR52596-100G OR52596-25G
APOSOR52596-5GEA 114.56 EUR
APOSOR52596-5G APOSOR52596-100G APOSOR52596-25G
Fmoc-Lys(Mtt)-OH 98%
Fmoc-Lys(Mtt)-OH
Vzorec: C₄₁H₄₀N₂O₄
Mw: 624.781 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00237166
Číslo CAS: 167393-62-6