Tlačiť
(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (R)-3-Iodotetrahydrofuran
OR52586-1G OR52586-250MG OR52586-5G
APOSOR52586-1GEA 137.99 EUR
APOSOR52586-1G APOSOR52586-250MG APOSOR52586-5G
(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
Vzorec: C₄H₇IO
Mw: 198 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17015957
Číslo CAS: 873063-62-8