Tlačiť
2-Di-t-butylphosphino-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: t-BuXPhos
OR52584-10G OR52584-5G OR52584-25G OR52584-100G
APOSOR52584-10GEA 0 EUR
APOSOR52584-10G APOSOR52584-5G APOSOR52584-25G APOSOR52584-100G
2-Di-t-butylphosphino-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl
2-Di-t-butylphosphino-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl
Vzorec: C₂₉H₄₅P
Teplota tavenia: 148…151 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06411306
Číslo CAS: 564483-19-8