Tlačiť
(1R,4R)-2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR52583-1G OR52583-250MG OR52583-500MG
APOSOR52583-1GEA 506.62 EUR
APOSOR52583-1G APOSOR52583-250MG APOSOR52583-500MG
(1R,4R)-2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride 95%
(1R,4R)-2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₀ClNO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01321291
Číslo CAS: 601515-79-1