Tlačiť
1-Chlorohexane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR52582-250G OR52582-50G
APOSOR52582-250GEA 208.29 EUR
APOSOR52582-250G APOSOR52582-50G
1-Chlorohexane
1-Chlorohexane
Vzorec: C₆H₁₃Cl
Mw: 120.62
Teplota varu: 133…134 °C
Teplota tavenia: –94 °C
Hustota: 0.879 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 27 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001018
Číslo CAS: 544-10-5
EINECS: 208-859-5
OSN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02163