Tlačiť
2-Amino-3-methylpyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5258-100G OR5258-25G OR5258-500G
APOSOR5258-100GEA 36.5 EUR
APOSOR5258-100G APOSOR5258-25G APOSOR5258-500G
2-Amino-3-methylpyridine 97%
2-Amino-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
Teplota varu: 221…222 °C
Teplota tavenia: 29…32 °C
Hustota: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006320
Číslo CAS: 1603-40-3
EINECS: 216-501-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III