Tlačiť
L(+)-Lysine monohydrate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR52570-100G OR52570-500G OR52570-5G OR52570-1KG
APOSOR52570-100GEA 83.03 EUR
APOSOR52570-100G APOSOR52570-500G APOSOR52570-5G APOSOR52570-1KG
L(+)-Lysine monohydrate 98%
L(+)-Lysine monohydrate
Vzorec: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O
Teplota tavenia: 212…214 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151035
Číslo CAS: 39665-12-8