Tlačiť
2-Amino-5-nitrophenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-4-nitroaniline
OR5257-100G OR5257-25G
APOSOR5257-100GEA 120.34 EUR
APOSOR5257-100G APOSOR5257-25G
2-Amino-5-nitrophenol
2-Amino-5-nitrophenol
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
Teplota tavenia: 198…200 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007692
Číslo CAS: 121-88-0
EINECS: 204-503-8