Tlačiť
2,5-Dichloroaniline 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5255-1KG OR5255-250G OR5255-5KG
APOSOR5255-1KGEA 28.24 EUR
APOSOR5255-1KG APOSOR5255-250G APOSOR5255-5KG
2,5-Dichloroaniline 99%
2,5-Dichloroaniline
Vzorec: C₆H₅Cl₂N
Mw: 162.02
Teplota varu: 244…251 °C
Teplota tavenia: 47…50 °C
Hustota: 1.54 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 139 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007667
Číslo CAS: 95-82-9
EINECS: 202-455-2
OSN: 3442
ADR: 6.1 II