Tlačiť
2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid hydrazide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR5251-10G OR5251-25G OR5251-50G
APOSOR5251-10GEA 147.01 EUR
APOSOR5251-10G APOSOR5251-25G APOSOR5251-50G
2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid hydrazide 97%
2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid hydrazide
Vzorec: C₉H₁₀Cl₂N₂O₂
Mw: 249.09 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00204152
Číslo CAS: 15253-89-1