Tlačiť
2-Butyne 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR52506-25G OR52506-5G
APOSOR52506-25GEA 297.23 EUR
APOSOR52506-25G APOSOR52506-5G
2-Butyne 98%
2-Butyne
Vzorec: C₄H₆
Teplota varu: 27 °C
Teplota tavenia: –32 °C
Hustota: 0,69 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –25 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009275
Číslo CAS: 503-17-3
EINECS: 207-962-2
OSN: 1144
ADR: 3,I