Tlačiť
2-Naphthalenemethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR52473-100G OR52473-25G OR52473-10G
APOSOR52473-100GEA 159.02 EUR
APOSOR52473-100G APOSOR52473-25G APOSOR52473-10G
2-Naphthalenemethanol
2-Naphthalenemethanol
Vzorec: C₁₁H₁₀O
Mw: 158.2000 g/mol
Teplota varu: 178 °C/7.5mmHg
Teplota tavenia: 79…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004124
Číslo CAS: 1592-38-7