Tlačiť
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR52448-100G OR52448-25G
APOSOR52448-100GEA 223.91 EUR
APOSOR52448-100G APOSOR52448-25G
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
Mw: 189.04
Teplota varu: 126…128 °C/8mmHg
Teplota tavenia: 30…32 °C
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053224
Číslo CAS: 876-08-4
EINECS: 212-881-0
OSN: 3261
ADR: 8 II