Tlačiť
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-3-(bromomethyl)anisole, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-methoxybenzene
OR52426-100G OR52426-25G OR52426-5G
APOSOR52426-100GEA 215.9 EUR
APOSOR52426-100G APOSOR52426-25G APOSOR52426-5G
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈Br₂O
Mw: 279.96 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078664
Číslo CAS: 19614-12-1
OSN: 3261
ADR: 8 II