Tlačiť
(R)-(+)-2-Chloropropionic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (R)-(+)-2-Chloropropanoic acid
OR52411-25G OR52411-5G OR52411-100G
APOSOR52411-25GEA 56.48 EUR
APOSOR52411-25G APOSOR52411-5G APOSOR52411-100G
(R)-(+)-2-Chloropropionic acid 98%
(R)-(+)-2-Chloropropionic acid
Vzorec: H₃CCHClCOOH
Mw: 108.52
Teplota varu: 185
Teplota tavenia: –12…0 °C
Hustota: 1.258 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064204
Číslo CAS: 7474-05-7
OSN: 2511
ADR: 8 III