Tlačiť
3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,5-Dichloro-3'-formyldiphenyl ether, Benzaldehyde,3-(3,5-dichlorophenoxy)-, m-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
OR5240-1G OR5240-5G
APOSOR5240-1GEA 36.5 EUR
APOSOR5240-1G APOSOR5240-5G
3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₈Cl₂O₂
Teplota varu: 125 °C/0,03mmHg
Teplota tavenia: 48…55 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003355
Číslo CAS: 81028-92-4