Tlačiť
Tetrapropylammonium perruthenate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: TPAP, Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
OR52342-1G OR52342-5G
APOSOR52342-1GEA 92.93 EUR
APOSOR52342-1G APOSOR52342-5G
Tetrapropylammonium perruthenate 95%
Tetrapropylammonium perruthenate
Vzorec: C₁₂H₂₈NO₄Ru
Mw: 351.43
Teplota tavenia: 160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074914
Číslo CAS: 114615-82-6
OSN: 1479
ADR: 5.1 II