Tlačiť
2-Methyl-m-anisic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR52333-100G OR52333-25G OR52333-500G
APOSOR52333-100GEA 38.23 EUR
APOSOR52333-100G APOSOR52333-25G APOSOR52333-500G
2-Methyl-m-anisic acid 98%
2-Methyl-m-anisic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota tavenia: 149…151 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02094039
Číslo CAS: 55289-06-0