Tlačiť
2-(Aminomethyl)-5-bromopyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (5-Bromopyridin-2-yl)methylamine, (5-Bromopyridin-2-yl)methanamine
OR52328-1G OR52328-5G
APOSOR52328-1GEA 169.84 EUR
APOSOR52328-1G APOSOR52328-5G
2-(Aminomethyl)-5-bromopyridine
2-(Aminomethyl)-5-bromopyridine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
Mw: 187.0400 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06213858
Číslo CAS: 173999-23-0