Tlačiť
3-Bromo-4-nitroaniline 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5232-25G OR5232-5G OR5232-100G
APOSOR5232-25GEA 71.4 EUR
APOSOR5232-25G APOSOR5232-5G APOSOR5232-100G
3-Bromo-4-nitroaniline 99%
3-Bromo-4-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₂
Teplota tavenia: 174…177 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07783047
Číslo CAS: 40787-96-0