Tlačiť
6-Chloro-1-tetralone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 6-Chloro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
OR52290-1G OR52290-5G OR52290-10G
APOSOR52290-1GEA 24.95 EUR
APOSOR52290-1G APOSOR52290-5G APOSOR52290-10G
6-Chloro-1-tetralone 98%
6-Chloro-1-tetralone
Vzorec: C₁₀H₉ClO
Teplota varu: 150 °C/0,75mmHg
Teplota tavenia: 31…32 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04114377
Číslo CAS: 26673-31-4