Tlačiť
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid, (2,4,6-Trimethylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,4,6-trimethylphenyl)borane
OR5226-100G OR5226-25G OR5226-5G
APOSOR5226-100GEA 271.58 EUR
APOSOR5226-100G APOSOR5226-25G APOSOR5226-5G
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid 97%
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₂
Mw: 164.01
Teplota tavenia: 127…129 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00236060
Číslo CAS: 5980-97-2