Tlačiť
Triethyl borate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR52253-100ML OR52253-250ML
APOSOR52253-100MLEA 75.01 EUR
APOSOR52253-100ML APOSOR52253-250ML
Triethyl borate
Triethyl borate
Vzorec: C₆H₁₅BO₃
Teplota varu: 117…118 °C
Teplota tavenia: –85 °C
Hustota: 0,858 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012846
Číslo CAS: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
OSN: 1176
ADR: 3,II