Tlačiť
2-Phenyl-1,3-propanediol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Phenylpropane-1,3-diol
OR52224-25G OR52224-100G
APOSOR52224-25GEA 63.38 EUR
APOSOR52224-25G APOSOR52224-100G
2-Phenyl-1,3-propanediol 97%
2-Phenyl-1,3-propanediol
Vzorec: HOH₂CCH(C₆H₅)CH₂OH
Teplota tavenia: 53…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236056
Číslo CAS: 1570-95-2