Tlačiť
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR52197-1G OR52197-5G
APOSOR52197-1GEA 24.95 EUR
APOSOR52197-1G APOSOR52197-5G
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid 95%
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota varu: 164…166 °C/18mmHg
Teplota tavenia: 64…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064216
Číslo CAS: 26164-26-1
EINECS: 247-492-5