(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR52197-1G
OR52197-5G
APOSOR52197-1GEA
24.95
EUR
APOSOR52197-1G
APOSOR52197-5G
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid 95%
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ Teplota varu: 164…166 °C/18mmHg Teplota tavenia: 64…66 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064216 Číslo CAS: 26164-26-1 EINECS: 247-492-5 |