Tlačiť
4-Dodecylbenzenesulphonic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: P-Dodecylbenzenesulphonic acid
OR52171-100G OR52171-5G OR52171-25G
APOSOR52171-100GEA 79.71 EUR
APOSOR52171-100G APOSOR52171-5G APOSOR52171-25G
4-Dodecylbenzenesulphonic acid
4-Dodecylbenzenesulphonic acid
Vzorec: C₁₈H₃₀O₃S
Mw: 326.49 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066677
Číslo CAS: 121-65-3
OSN: 2586
ADR: 8 III